Learn More
MP Biomedicals™ Linbro™ Microplate Sealer
Codice prodotto. 11499565 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
N. per confezione:
100
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11499565
Marca: MP Biomedicals™ 097640105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with multi-well plates and tissue culture plates
  • Easy application and removal for all microplates for both short- and long-term storage Provide tight seal to minimize evaporation and condensation
  • Suitable for use between -16 °C and 38 °C
  • Transparent tape and is not pierceable
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Acetate
Sterilità Non-sterile
N. per confezione 100
Da utilizzare con (applicazione) Used for multi-well plates and tissue culture plates
Product Type Microplate Sealer
Temperature Range (Metric) -16°C to +38°C