Learn More
MP Biomedicals™ Matrice lisante A
For all sample types except soil for the subsequent isolation of genomic DNA. Lysing Matrix A impact-resistant tubes contain garnet matrix and one 1/4 in. ceramic sphere.
275.60€ - 1876.20€
Specifica
Tipo di profilo | Garnet Matrix, 1/4 in. Ceramic Sphere |
---|---|
Content And Storage | Store at Room Temperature. |
Tipo di campione | Animal Tissues, Plants, Insects, Worms, Bacteria, Yeast, Fungi, Algae |
DNasi | Dnase-free |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FastPrep instruments or other bead beaters |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12719670
|
MP Biomedicals™
116910050 |
50 x 2 mL Tubes |
275.60€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10591758
|
MP Biomedicals™
116910100 |
100 provette da 2 ml |
434.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11442410
|
MP Biomedicals™
116910500 |
500 x 2 mL Tubes |
1876.20€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Tube Size: 2mL
- Sample Type: Animal tissues, plants, bacteria, yeast, fungi, algae, insects, nematodes
- Molecule to be Enriched: DNA
- Grinding matrix is chemically inert and will not bind nucleic acids
Certifications
Esente da DNasi ed RNasi
Specifica
Garnet Matrix, 1/4 in. Ceramic Sphere | |
Animal Tissues, Plants, Insects, Worms, Bacteria, Yeast, Fungi, Algae | |
FastPrep instruments or other bead beaters | |
Lysing Matrix A |
Store at Room Temperature. | |
Dnase-free | |
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization | |
Rnase-free |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.