Learn More
MP Biomedicals™ Matrice lisante F
Codice prodotto. 11482420 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 provette da 2 ml
50 x 2 mL Tubes
500 x 2 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11482420
Marca: MP Biomedicals™ 116915050
Per isolare RNA e proteine dai campioni. La matrice di lisi F MP Briomedicals è utile in applicazioni quali l'isolamento di organelli intatti e strutture sopramolecolari in cui le condizioni della lisi necessitano di elevato impatto e taglio ridotto.
  • Impact-resistant 2 mL tubes contain 1.6 mm aluminum oxide particles and 1.6 mm silicon carbide particles
  • With white caps
  • Specific Gravity: Aluminum Oxide, 3.95; Silicon Carbide, 3.20
  • Nucleic Acid Isolation and Purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di campione Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Coral Emulsions, Mold
DNasi Dnase-free
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid isolation and purification, molecular biology, gene expression, microbiological analysis
Matrix Lysing matrix F
Formula molecolare Aluminum Oxide, Al2O3; Silicon Carbide, SiC
Quantità 50 x 2 mL Tubes
RNasi RNase-free
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.