Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme from Chicken Egg White, 20,000U/mg
Codice prodotto. 11394019 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
Codice prodotto. 11394019
Marca: MP Biomedicals™ 0210083105
Hydrolyzes b-1,4 glucosidic linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine which occur in mucopeptide cell wall structure of certain microorganisms, such as Micrococcus lysodeikticus
  • Synonyms: Muramidase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase
  • CAS Number: 9001-63-2
  • EC Number: 232-620-4
  • MDL Number: MFCD00131557
  • Format: 3X crystallized, salt-Free, albumin-Free, lyophilized
  • Specific Activity: ≤20,000U/mg solid
  • Extinction Coefficient (E1%): 26.4 (280 nm)
  • Isoelectric point (pI): pH 11.0
  • pH: 3.6
Used for lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific antigen. Also acts as germinative agent of bacterial spores. In humans, lysozyme may mediate anti-tumor function of macrophages. Cartilage lysozyme has a role in cartilage calcification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 3X
Colore White
pH 11
Da utilizzare con (applicazione) Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen
Content And Storage 0°C
Sorgente Chicken egg white
Quantità 5 g
Product Type Lysozyme
Peso molecolare 14388
Inibitori Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes
Forma Crystallized, Lyophilized
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • lysozyme
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: lysozyme