Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme from Chicken Egg White, 20,000U/mg
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
Descrizione
- Synonyms: Muramidase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase
- CAS Number: 9001-63-2
- EC Number: 232-620-4
- MDL Number: MFCD00131557
- Format: 3X crystallized, salt-Free, albumin-Free, lyophilized
- Specific Activity: ≤20,000U/mg solid
- Extinction Coefficient (E1%): 26.4 (280 nm)
- Isoelectric point (pI): pH 11.0
- pH: 3.6
Used for lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific antigen. Also acts as germinative agent of bacterial spores. In humans, lysozyme may mediate anti-tumor function of macrophages. Cartilage lysozyme has a role in cartilage calcification.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 3X |
| Colore | White |
| pH | 11 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen |
| Content And Storage | 0°C |
| Sorgente | Chicken egg white |
| Quantità | 5 g |
| Product Type | Lysozyme |
| Peso molecolare | 14388 |
| Inibitori | Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- lysozyme
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: lysozyme