Learn More
MP Biomedicals™ M9 Minimal Medium Salts (Maniatis Formulation), Powdered
Codice prodotto. 11377689 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
227 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
227g
Codice prodotto. 11377689
Marca: MP Biomedicals™ 113037012
Used for preparing a defined synthetic medium for the growth of E. coli host
  • A commonly used base for preparing a defined synthetic medium for the growth of most E. coli host cells
  • Powder is reconstituted in sterile purified water, (or water with melted purified agar added)
  • Additional nutrients, such as glucose or other carbon source, casamino acids, vitamins, or antibiotics are added when the solution cools
  • Add additional nutrients before plates are poured or media is inoculated with bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular Biology Certified
Concentrazione 56.4 g/L of a 5X Solution
Content And Storage 15° to 30°C
Descrizione A 56.4 g sample of M9 Minimal Salts was dissolved in an aqueous solution to 1 liter, the pH adjusted to 7.4 (if needed), and the solution autoclaved to make a sterile 5X concentrate.
Forma Powder
Tipo di media M9 Minimal Medium
Product Type Microbiology Media
Sterilità Sterile
Formulazione 33.9 g Na2HPO4; 15 g KH2PO4; 2.5 g NaCl; 5 g NH4Cl
Da utilizzare con (applicazione) Preparing a Defined Synthetic Medium for The Growth of E. Coli Host
pH 6.8
Quantità 227 g
Shipping Condition Ambient
Solubilità Soluble Aqueous Solution
Tipo di campione Bacterial
Strain Designations E. coli
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • M9 Minimal Medium Salts
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .