Learn More
MP Biomedicals™ MT Buffer
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
8 mL
Dimensione della confezione:
8mL
Descrizione
- MT Buffer is a lysis solution component included in the FastRNAPro Soil Direct and Indirect Kits, the FastDNA Spin Kit for Feces, and the FastDNA 50 mL Spin Kit for Soil.
- Used as a stabilization agent during sample lysis.
- Homogenization takes place in the presence of MT Buffer, this reagent is carefully developed to protect and solubilize nucleic acids and proteins upon cell lysis.
- Thus allowing extraction of genomic DNA with minimal RNA contamination.
Specifica
Specifica
| Tipo di campione | Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample preparation, sample lysis, nucleic acid isolation and purification, molecular biology, gene expression, microbiological analysis, gene function, gene regulation |
| Product Type | MT Buffer |
| Quantità | 8 mL |
| Volume del campione | Up to 500 mg Per Prep |
| Sample Source | Microorganisms |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MT Buffer
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.