Learn More
MP Biomedicals™ Multitest Slides
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
8
12
15
Diametro (sistema metrico):
4 mm
6 mm
7 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.15 in.
0.23 in.
0.27 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Material: fragile glass
- Numbered
- Blue coating
Specifica
Specifica
| Materiale | Fragile Glass |
| Tipo | Multitest Slide |
| Conteggio pozzetti | 8 |
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.23 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory use |