Learn More
MP Biomedicals™ Nisin
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
- Molecular Formula: C14H230N42O37S7
- Molecular Weight: 3354.3
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Antimicrobial |
| pH | 3.31 |
| Quantità | 5 g |