Learn More
MP Biomedicals™ Papain from Papaya Latex
Codice prodotto. 11374139 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 11374139
Marca: MP Biomedicals™ 0210092190
Sulfhydryl protease from Carica papaya latex
Papain cleaves peptide bonds of basic amino acids, leucine, or glycine. It is also hydrolyzes esters and amides.
  • CAS Number: 9001-73-4
  • EC Number: 232-627-2
  • MDL Number: MFCD00131791
  • Format: Milky white solution
  • Specific Activity: ≤10 units/mg Protein
  • Extinction coefficient: 25.0
  • Isoelectric point (pI): pH 9.6
  • Optimum pH: 6.0 to 7.0
Used to produce Fab fragments of antibodies, cell dissociation, morphological isolation of intact cortical neurons from postnatal rats. Limited papaindigestion is used for structural studies of enzymes and other proteins. In addition, papain is used in red cell serology to modify red cell surface to enhance or destroy reactivity of many red cell antigens. Useful for platelet serology studies and has also been used in enzymatic synthesis of amino acids, peptides, and other molecules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Colore Milky White
pH 6 to 7
Da utilizzare con (applicazione) Produce Fab fragments of Antibodies, cell dissociation, morphological isolation of intact cortical neurons from Postnatal Rats
Content And Storage 4°C
Sorgente Papaya Latex
Quantità 500 mg
Product Type Papain
Peso molecolare 23000
Inibitori Sulfhydryl groups including heavy Metals, Carbonyl reagents, Aldehydes, Benzoylamidoacetonitrile, AEBSF, antipain, cystatin, E-64, leupeptin, PMSF, TLCK and TPCK
Forma Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Papain
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: papain