Learn More
Penicillin G, Sodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17600937 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mU
100 mU
25 mU
Dimensione della confezione:
1 micro unità
100 micro unità
25 micro unità
Codice prodotto. 17600937
Marca: MP Biomedicals 0219453701
Penicillin G, Sodium Salt Cell culture grade, Powder
  • Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic derived from Streptococcus pneumoniae.
  • It has been used to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility and in cell culture both alone and combined with streptomycin and other antibiotics.
  • Penicillin G also known as benzylpenicillin.
  • It exert a bacteriocidal as well as a bacteriostatic effect on susceptible bacteria by interfering with the final stages of the synthesis of peptidoglycan, a substance in the bacterial cell wall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-57-8
Numero MDL MFCD00069666
InChI Key FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Sinonimo Benzylpenicillin sodium salt
Specifica
Forma fisica Powder
Perdita all'essiccatura 0.001
Potency >1500 u/mg
Colore White
Quantità 1 mU
Formula molecolare C16H17N2NaO4S
Applicazione validata Cell Culture
Beilstein 3834217
Informazioni di solubilità Soluble in water(H2O):100mg/mL.
Molecular Weight (g/mol) 356.37
Grado Cell Culture
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Penicillin G SodiumSalt