Learn More
Penicillin G, Sodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17620937 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mU
100 mU
25 mU
Dimensione della confezione:
1 micro unità
100 micro unità
25 micro unità
Codice prodotto. 17620937
Marca: MP Biomedicals 0219453725
Penicillin G, Sodium Salt Cell culture grade, Powder
  • Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic derived from Streptococcus pneumoniae.
  • It has been used to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility and in cell culture both alone and combined with streptomycin and other antibiotics.
  • Penicillin G also known as benzylpenicillin.
  • It exert a bacteriocidal as well as a bacteriostatic effect on susceptible bacteria by interfering with the final stages of the synthesis of peptidoglycan, a substance in the bacterial cell wall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-57-8
Numero MDL MFCD00069666
InChI Key FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Sinonimo Benzylpenicillin sodium salt
Specifica
Forma fisica Powder
Perdita all'essiccatura 0.001
Potency >1500 u/mg
Colore White
Quantità 25 mU
Formula molecolare C16H17N2NaO4S
Applicazione validata Cell Culture
Beilstein 3834217
Informazioni di solubilità Soluble in water(H2O):100mg/mL.
Molecular Weight (g/mol) 356.37
Grado Cell Culture
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Penicillin G sodiumsalt