missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Peroxidase from Horseradish Roots
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
- From Horseradish Roots
- Activity: ≥200 units/mg
Specifica
Specifica
| Colore | Brown to Red Brown |
| Da utilizzare con (applicazione) | Production of Peroxidase Conjugated Antisera, ELISA, immunohistochemistry, western blotting |
| Content And Storage | -20°C |
| Sorgente | Horseradish roots |
| Quantità | 1 g |
| Product Type | Peroxidase |
| Inibitori | Sodium Azide, Cyanide, L-cystine, Dichromate, Ethylenethiourea, Hydroxylamine, Sulfide, Vanadate, p-aminobenzoic Acid and Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ and Pb2+ ions |
| Forma | Lyophilized Powder |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto