Learn More
MP Biomedicals™ Phosphate Buffered Saline
Codice prodotto. 11444825 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444825 10 x 1 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11444825 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091760420
Dulbecco's formula without calcium and magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate Buffered Saline (PBS)
pH 7.4
Quantità 10 x 1 L
Sterilità Sterile
Include No Calcium, No Magnesium