Learn More
MP Biomedicals™ Phosphodiesterase I from Crotalus adamanteus
Codice prodotto. 11318559 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 U
Dimensione della confezione:
100 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11318559 100 U 100 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11318559 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0210097880
Used to breaks phosphodiester bonds. It is a membrane-bound glycoprotein that is used to catalyze the hydrolysis of various nucleotide polyphosphates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione ≥20 μ/mg
pH 9.8 to 10.4.5
Da utilizzare con (applicazione) Used to breaks phosphodiester bonds, catalyze the hydrolysis of various Nucleotide polyphosphates
Content And Storage -20°C
Sorgente Crotalus adamanteus venom
Quantità 100 U
Product Type Phosphodiesterase I
Peso molecolare 115000
Inibitori Gluctathione, Cysteine and Ascorbic Acid
Forma Lyophilized Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphodiesterase I
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .