Learn More
MP Biomedicals™ Contenitore per colture di tessuti vegetali PlantCon™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea
10/Cs
200/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 200
Descrizione
Clear polyvinyl chloride (PVC) dishes specifically designed for plant culture applications. Ideal for use in commercial horticulture or research settings. Allow exceptional light transmission and optimal growth. Reduce the time spent preparing an in vitro growth environment for plant cultures by eliminating the need for cleaning and sterilization.
Order Info
Base L x W x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9.5 x 9.5 x 3.5cm). Covers and bases are sold separately. Sterile.
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Covers Sold Separately (See 092672102) |
| Forma del fondo | Profilo quadrato con angoli arrotondati (C) |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Solo base in plastica |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Cell Culture Dish |
| Quantità | 1 Ea |
| Dimensioni (L x P) | 3.75 x 3.75 pollici (9.5 x 9.5 cm) |
| Vedi altri risultati |