Learn More
MP Biomedicals™ Contenitore per colture di tessuti vegetali PlantCon™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea
10/Cs
200/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 200
Descrizione
- Clear polyvinyl chloride (PVC) dishes specifically designed for plant culture applications.
- Ideal for use in commercial horticulture or research settings.
- Allow exceptional light transmission and optimal growth.
- Reduce the time spent preparing an in vitro growth environment for plant cultures by eliminating the need for cleaning and sterilization.
- Covers Sold Separately (See 092672102)
Order Info
Base L x W x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9.5 x 9.5 x 3.5cm). Covers and bases are sold separately. Sterile.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 300 mL |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Square |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | PVC |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Cell Culture Dish |
| Da utilizzare con (applicazione) | Plant Cell Culture |
| Quantità | 10/Cs |
| Dimensioni (L x P) | 3.75 x 3.75 in. (9.5 x 9.5 cm) |
| Vedi altri risultati |