Learn More
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysine Hydrobromide Attachment Factors
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
Descrizione
Nonsterile.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -20°C |
| Product Type | Poly-D-Lysine |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 10 mg |
| Sorgente | Synthetic |