Learn More
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysine Hydrobromide Attachment Factors
Codice prodotto. 11446632 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
Product Code. 11446632
Brand: MP Biomedicals™ 0215017525
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells
Nonsterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage -20°C
Product Type Poly-D-Lysine
Sterilità Non-sterile
Quantità 25 mg
Sorgente Synthetic