Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrobromide Attachment Factors: 30,000-70,000 MW
Codice prodotto. 11440812 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 11440812
Marca: MP Biomedicals™ 0219454305
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells
Available nonsterile or gamma-irradiated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C
Product Type Poly-L-Lysine
Sterilità Sterile
Quantità 5 mg
Sorgente Synthetic