Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrobromide Attachment Factors: ≥70,000 MW
Codice prodotto. 11446642 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 11446642
Marca: MP Biomedicals™ 0215017780
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells
Available nonsterile or gamma-irradiated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C
Product Type Poly-L-Lysine
Sterilità Non-sterile
Quantità 100 mg
Sorgente Synthetic