Learn More
MP Biomedicals™ Protease Inhibitor Cocktail Kit
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This convenient kit contains the following protease inhibitors in pre-weighed vials, to prepare 100ml of inhibitor cocktail:
- AEBSF: 40mg
- EDTA-Na2: 500mg
- Leupeptin: 0.1mg
- Pepstatin A: 0.1mg
Specifica
Specifica
| Include | AEBSF Hydrochloride, EDTA Disodium Dihydrate, Leupeptin Hemisulfate, Pepstatin A |
| Product Type | Protease Inhibitor Cocktail |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protease inhibito r |
| Quantità | Each |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Protease Inhibitor Cocktail
- Pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in in conformità con tutte le normative locali, regionali, nazionali e internaziona.