Learn More
MP Biomedicals™ Protease, from S. aureus strain V8
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Descrizione
- Unit Definition: One unit will hydrolyze casein to change A280 0.001 per minute, pH 7.8, at 37°C.
- Extinction Coefficient: (E1%) E1%280 = 4.26
- Solubility: Soluble in aqueous buffers (such as 10 mM Tris, pH 7.8 at 1 mg/mL).
- CAS Number: 66676-43-5
- Molecular Weight: 27,700 (sedimentation equilibrium)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for selective cleavage of Proteins for Amino Acid sequence determination or Peptide mapping |
| Intervallo di pH | 4 and 7.8 |
| Tipo di campione | Staphylococcus aureus V8 Strain |
| Content And Storage | -20°C |
| Forma | Powder |
| Quantità | 5 mg |
| Product Type | Protease |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Protease
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Protease