Learn More
MP Biomedicals™ Raffinose Powder
Codice prodotto. 11347769 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
227 g
454 g
Dimensione della confezione:
227g
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11347769 454 g 454g
11337769 227 g 227g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347769 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 114010022
Pentahydrate powder is 98% pure
  • White powder
Yeast cell culture, Gene expression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15°C to 30°C
Additivo D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Forma Powder
Da utilizzare con (applicazione) Yeast cell culture, gene expression
Quantità 454 g