Learn More
MP Biomedicals™ Raffinose Powder
Codice prodotto. p-4474965 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
227 g
454 g
Dimensione della confezione:
227g
454g
Codice prodotto. 11347769
Marca: MP Biomedicals™ 114010022
Pentahydrate powder is 98% pure
  • White powder
Yeast cell culture, Gene expression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15°C to 30°C
Additivo D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Forma Powder
Da utilizzare con (applicazione) Yeast cell culture, gene expression
Quantità 454 g