Learn More
MP Biomedicals™ RapidPURE™ Plasmid Mini Kit
Codice prodotto. 15797879 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
300 Preps
Dimensione della confezione:
300 reazioni
Codice prodotto. 15797879
Marca: MP Biomedicals™ 112066600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
RapidPURE™ Plasmid Mini Kit for use in routine molecular biology applications such as fluorescent and radioactive sequencing and cloning.
  • The Kit is designed to isolate up to 20 μg of plasmid DNA from 1.5 mL of an overnight bacterial culture.
  • All steps can be carried out in either a microcentrifuge or vacuum manifold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at Room temperature (15° to 30°C)
Formato Kit
Tipo di campione Plasmid Prep
Da utilizzare con (applicazione) Isolate up to 20 μg of plasmid DNA from 1.5 mL of an overnight bacterial culture
N. di reazioni 300 Preps
Product Type Plasmid isolation kit
Volume del campione 1.5 mL of Overnight Culture
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.