Learn More
MP Biomedicals™ RapidPURE™ Plasmid Mini Kit
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
300 Preps
Dimensione della confezione:
300 reazioni
Descrizione
- The Kit is designed to isolate up to 20 μg of plasmid DNA from 1.5 mL of an overnight bacterial culture.
- All steps can be carried out in either a microcentrifuge or vacuum manifold.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at Room temperature (15° to 30°C) |
| Formato | Kit |
| Tipo di campione | Plasmid Prep |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolate up to 20 μg of plasmid DNA from 1.5 mL of an overnight bacterial culture |
| N. di reazioni | 300 Preps |
| Product Type | Plasmid isolation kit |
| Volume del campione | 1.5 mL of Overnight Culture |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.