Learn More
MP Biomedicals™ Soy Grits, Defatted
Codice prodotto. p-3533232 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.26 kg
11.33 kg
45.35 kg
Dimensione della confezione:
25lb
Codice prodotto. 11492781
Marca: MP Biomedicals™ 0296002405
Defatted, Crude Protein > 48%
Defatted soybeans ground coarsely, used in animal research diets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Animal Diet
Componenti Crude Protein & gt;48%, Crude Fat & gt;0.5%, Crude Fiber <3.5%
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Used in animal research diet
Quantità 2.26 kg
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C