Learn More
MP Biomedicals™ Soy Protein Isolated
Codice prodotto. p-3533233 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.26 kg
11.33 kg
45.35 kg
Dimensione della confezione:
25lb
Codice prodotto. 11482771
Marca: MP Biomedicals™ 0290545605
Protein 92%
A source of protein used in preparing animal research diets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Protein (N x 6.25) 92%, Moisture 6%, Ash 4.1%, Fat (PE extract) 0.8%, Fiber (crude) 0.25%, Calcium 0.15%, Phosphorus 0.8%, Sodium 1.3%, Potassium 0.05%, Particle Size 90% through 100 mesh, pH (water slurry) 7.1, Standard Plate Count <10000/g, Salmonella Ne gative, Yeast-Mold <100/g, Trypsin Inhibitor 4.9 to 7.3 mg/g protein
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Soy Protein isolated used in preparing animal research diets
Quantità 2.26 kg
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C