Learn More
MP Biomedicals™ Streptokinase
Codice prodotto. 11328709 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 kU
Dimensione della confezione:
10ku
Codice prodotto. 11328709
Marca: MP Biomedicals™ 0210111410
Edge
Catalyzes hydrolysis of amide linkages
Forms a 1:1 complex with plasminogen which is then converted to streptokinase-plasmin. Both streptokinase-plasminogen and streptokinase-plasmin complexes can activate plasminogen.
  • Can be used as a thrombolytic agent in therapy of ischemic stroke
  • From: Lancefield group C strain of Streptococcus
  • Presentation: White lyophilized powder
  • Unit definition: Amount of enzyme that will liquefy a standard clot of fibrinogen, plasminogen and thrombin in 10 minutes at 37°C and pH 7.5
  • Specific activity: >5,000 units/mg dry weight
  • Solubility: Soluble in water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione ≥5000 U/mg
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Used as a thrombolytic agent in the therapy of ischemic stroke
Content And Storage -20°C
Sorgente Streptococcus species, lancefield group C strain
Quantità 10 kU
Product Type Streptokinase
Peso molecolare 47400
Forma Lyophilized Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Streptokinase
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Streptokinase