Learn More
MP Biomedicals™ Streptokinase
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 kU
Dimensione della confezione:
10ku
Descrizione
Forms a 1:1 complex with plasminogen which is then converted to streptokinase-plasmin. Both streptokinase-plasminogen and streptokinase-plasmin complexes can activate plasminogen.
- Can be used as a thrombolytic agent in therapy of ischemic stroke
- From: Lancefield group C strain of Streptococcus
- Presentation: White lyophilized powder
- Unit definition: Amount of enzyme that will liquefy a standard clot of fibrinogen, plasminogen and thrombin in 10 minutes at 37°C and pH 7.5
- Specific activity: >5,000 units/mg dry weight
- Solubility: Soluble in water
Specifica
Specifica
| Concentrazione | ≥5000 U/mg |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used as a thrombolytic agent in the therapy of ischemic stroke |
| Content And Storage | -20°C |
| Sorgente | Streptococcus species, lancefield group C strain |
| Quantità | 10 kU |
| Product Type | Streptokinase |
| Peso molecolare | 47400 |
| Forma | Lyophilized Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Streptokinase
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Streptokinase