Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Tubes, 4.5 mL, Empty
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- 4.5 mL TallPrep™ Tubes (Empty) Caps included
- Store at room temperature
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Tipo di campione | All |
| Include | Caps |
| Product Type | Empty Tube |
| Quantità | 100 Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 4.5 mL |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.