missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Terrific Broth II, Dehydrated Media

Codice prodotto. 11347699 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11347699

Marca: MP Biomedicals™ 113046022

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rich medium for growth of E. coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità Molecular Biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Forma Powder
Grado Molecular Biology
Product Type Microbiology Media
Formulazione Yeast extract, Tryptone broth, Sodium Chloride and Vitamins
Da utilizzare con (applicazione) For growth of Escherichia coli
Quantità 454 g
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato