Learn More
MP Biomedicals™ Terrific Broth II, Dehydrated Media
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
5kg
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Molecular Biology Certified™ |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Forma | Powder |
| Grado | Molecular Biology |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Yeast extract, Tryptone broth, Sodium Chloride and Vitamins |
| Da utilizzare con (applicazione) | For growth of Escherichia coli |
| Quantità | 1000 g |