Learn More
MP Biomedicals™ Terrific Broth II, Dehydrated Media
Codice prodotto. p-4474913 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
5kg
Codice prodotto. 11367699
Marca: MP Biomedicals™ 113046032
Rich medium for growth of E. coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular Biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Forma Powder
Grado Molecular Biology
Product Type Microbiology Media
Formulazione Yeast extract, Tryptone broth, Sodium Chloride and Vitamins
Da utilizzare con (applicazione) For growth of Escherichia coli
Quantità 1000 g