Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, 1 - 250, From Hog Pancreas
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
500g
Descrizione
Trypsin, 1 - 250, [9002-07-7]
- Parenzymol
- Dry powder: stable
- Protease act: min 250,000 USP units/gm
Dry Powder
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 24000 |
| Nome | Trypsin |
| Intervallo di pH | ∽8 |
| Quantità | 500 g |
| Sorgente | Hog |
| Requisiti di stoccaggio | 4°C |
| Forma | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trypsin, 1-250
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Trypsin