Learn More
MP Biomedicals™ Williams' Medium E, powder, with L-glutamine
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 10 L
Dimensione della confezione:
10L
Specifica
Specifica
| Product Type | Williams medium E |
| Senza additivi | No Sodium Bicarbonate |
| Quantità | 1 x 10 L |
| pH | 6.8 to 7.3 |
| Content And Storage | 0° to 5°C |