Learn More
MP Biomedicals™ X-Gal Powder
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
Protein trafficking; Cell viability; Cytotoxicity;Gene expression; Transformation; Cloning and expression; Bacteria cell culture; Microbiological analysis
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Quantità | 1 g |