Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Powdered Media: With Ammonium Sulfate
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
Descrizione
- Nitrogen-based yeast
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Nitrogen Source: Ammonium Sulfate 5000mg/L, Vitamins: Biotin 0.002mg/L, Calcium Pantothenate 0.4mg/L, Folic Acid 0.002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0.4mg/L, P-Aminobenzoic Acid 0.2mg/L, Pyridoxine Hydrochloride 0.4mg/L, Riboflavin 0.2mg/L, Thiamine Hydrochloride 0.4mg; Trace Elements: Boric Acid 0.5mg, Copper Sulfate 0.04mg, Potassium Iodide 0.1mg, Ferric Chloride 0.2mg, Manganese Sulfate 0.4mg, Sodium Molybdate 0.2mg, Zinc Sulfate 0.4mg; Salts: Magnesium Sulfate 500mg, Sodium Chloride 100 mg, Potassium Phosphate monobasic 1000mg, Calcium Chloride 100mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | For vigorous growth of Saccharomyces cerevisiae |
| Quantità | 1000 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- YNB with ammonium sulphate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium sulphate, potassium dihydrogenorthophosphate, calcium chloride