Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Powdered Media: With Ammonium Sulfate
Codice prodotto. p-4907879 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
Codice prodotto. 11307819
Marca: MP Biomedicals™ 114027532
Can be prepared by adding a carbon source, the appropriate amino acids, and agar if necessary
  • Nitrogen-based yeast
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15°C to 30°C
Forma Powder
Product Type Microbiology Media
Formulazione Nitrogen Source: Ammonium Sulfate 5000mg/L, Vitamins: Biotin 0.002mg/L, Calcium Pantothenate 0.4mg/L, Folic Acid 0.002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0.4mg/L, P-Aminobenzoic Acid 0.2mg/L, Pyridoxine Hydrochloride 0.4mg/L, Riboflavin 0.2mg/L, Thiamine Hydrochloride 0.4mg; Trace Elements: Boric Acid 0.5mg, Copper Sulfate 0.04mg, Potassium Iodide 0.1mg, Ferric Chloride 0.2mg, Manganese Sulfate 0.4mg, Sodium Molybdate 0.2mg, Zinc Sulfate 0.4mg; Salts: Magnesium Sulfate 500mg, Sodium Chloride 100 mg, Potassium Phosphate monobasic 1000mg, Calcium Chloride 100mg
Da utilizzare con (applicazione) For vigorous growth of Saccharomyces cerevisiae
Quantità 1000 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • YNB with ammonium sulphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium sulphate, potassium dihydrogenorthophosphate, calcium chloride