Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica (for MPLC)
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Dimensione particelle:
12 to 26 μm
18 to 32 μm
Dimensione della confezione:
100g
10g
Descrizione
- Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 12 to 26 μm |
| Dimensione del poro | 60Å |
| Tecnica | Liquid Chromatography |
| Tipo | Silica 60 |
| Materiale | Silica |
| Da utilizzare con (applicazione) | MPLC |