missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica (for MPLC)

Codice prodotto. 30058478 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Dimensione particelle:
12 to 26 μm
18 to 32 μm
Dimensione della confezione:
100g
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30058478

Marca: MP Biomedicals™ 202745

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MP EcoChrom Silica (for MPLC)

  • Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Dimensione particelle 18 to 32 μm
Dimensione del poro 60Å
Tecnica Liquid Chromatography
Tipo Silica 60
Materiale Silica
Da utilizzare con (applicazione) MPLC
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato