Learn More
MP Silitech, 18-32 μm, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
25 kg
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 2230°C |
| Materiale o nome chimico | MP Silitech |
| Punto di fusione | 1710°C |
| CAS | 7631-86-9 |
| pH | 7.0 ± 0.5 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 kg |
| Formula molecolare | SiO2 |
| Sinonimo | Silica; Dioxosilane; Amorphous silica; Crystalline silica; Silicon dioxide; MPLC; Medium Pressure Liquid Chromatography |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.08 |
For research or further manufacturing use only, not for direct human use.