Learn More
MP7, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Descrizione
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | MP7 |
| CAS | 1001409-50-2 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C28H22F2N4O4 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | PDK1 inhibitor |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 516.5 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.