Learn More
MP7, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100199
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16476068
Marca: Medchem Express HY14440
MedChemExpress MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico MP7
CAS 1001409-50-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H22F2N4O4
Quantità 10 mg
Sinonimo PDK1 inhibitor
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4
Molecular Weight (g/mol) 516.5
Peso formulazione 516.5
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.