Learn More
Welch™ MPC 601 Tp ATEX Cat.2 Diaphragm Pump
Codice prodotto. 12955134 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
425 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12955134
Marca: Welch™ 400051104
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Velocità motore 75 L/min.
Requisiti elettrici 400 V 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 425 mm
Modello MPC 601 Tp ATEX Cat.2
Livello di rumorosità < 44 dB
Peso (sistema metrico) 29.7 kg
Temperatura (sistema metrico) max 60°C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Frequenza 50 Hz
Overall Height (Metric) 272 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 240 mm
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Maximum Pressure 1.5 bar
Tensione 400 V