Learn More
MPPE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | MPPE1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.33 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16834444
|
Proteintech
15313-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16824444
|
Proteintech
15313-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Metallophosphoesterase required for transport of GPI- anchor proteins from the endoplasmic reticulum to the Golgi. Acts in lipid remodeling steps of GPI-anchor maturation by mediating the removal of a side-chain ethanolamine-phosphate (EtNP) from the second Man (Man2) of the GPI intermediate, an essential step for efficient transport of GPI-anchor proteins.Specifica
| MPPE1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| B1WC86, Q53F39, Q80XL7 | |
| 225651, 361344, 65258 | |
| MPPE1 Fusion Protein Ag7547 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MPPE1 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| metallophosphoesterase 1, MPPE1, PGAP5 | |
| Mppe1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |