Learn More
Abnova™ MPPED2 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164018
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16162451
Marca: Abnova™ H00000744P01.10ug
Human MPPED2 full-length ORF ( AAH31582, 1 a.a. - 294 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAHGIPSQGKVTITVDEYSSNPTQAFTHYNINQSRFQPPHVHMVDPIPYDTPKPAGHTRFVCISDTHSRTDGIQMPYGDILLHTGDFTELGLPSEVKKFNDWLGNLPYEYKIVIAGNHELTFDKEFMADLVKQDYYRFPSVSKLKPEDFDNVQSLLTNSIYLQDSEVTVKGFRIYGAPWTPWFNGWGFNLPRGQSLLDKWNLIPEGIDILMTHGPPLGFRDWVPKELQRVGCVELLNTVQRRVRPKLHVFGGIHEGYGIMTDGYTTYINASTCTVSFQPTNPPIIFDLPNPQGS
Specifica
Numero di accesso AAH31582
ID gene (immissione) 744
Nome metallophosphoesterase domain containing 2
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene 239FB, C11orf8, D11S302E, FAM1B, Hs.46638, dJ1024C24.1, dJ873F21.1
Simbolo del gene MPPED2
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer