Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Cultured Cell DNA Extraction Kit
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
48 preps
Descrizione
- Completely automated purification protocol
- Run times as little as 40 minutes
- DNA can be used immediately in downstream applications such as PCR, qPCR, Sequencing (NGS), Microarray, RFLP and Southern Blot Analysis
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at room temperature |
| Descrizione | Cultured Cell DNA Extraction Kit |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Tipo di campione | Cell Cultures, Buffy Coat |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MPure-12 Automated Nucleic Acid Purification System |
| Da utilizzare con (applicazione) | DNA Purification |
| Include | Proteinase K solution, 40μL; Lysis Buffer 2, 720μL; Binding Buffer 1, 720μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer 1, 1000μL; Elution Buffer 2, 1000μL |
| N. di reazioni | 48 Preps |
| Volume del campione | Do not use more than 5 x 106 cells with a normal set of chromosomes |
| Durata del test | As little as 40 minutes |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MPure Cultured Cell DNA Extraction Kit
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase K