Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Plant DNA Extraction Kit
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
48 preps
Descrizione
Includes
Lysis Buffer 2, 720μL; Binding Buffer 1, 720μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer 1, 1000μL; Elution Buffer 2, 1000μL
MPure Plant DNA Extraction Kit contains everything needed for sample preparation. However, for tough tissues such as roots and seeds, or tough fungal tissue, sample preparation using FastPrep™ Instruments and Lysing Matrix Tubes can increase yields as well as shorten processing time.
- Compatible with fresh or lyophilized plant tissue as well as fully formed mycelium or cells from yeast culture
- Completely automated purification protocol
- Runs in as little as 40 minutes
- Generates DNA that can be used immediately in downstream applications
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at room temperature |
| Descrizione | Plant DNA Extraction Kit |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MPure-12 Automated Nucleic Acid Purification System |
| Da utilizzare con (applicazione) | DNA Purification |
| Include | Lysis Buffer 2, 720μL; Binding Buffer 1, 720μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer 1, 1000μL; Elution Buffer 2, 1000μL |
| N. di reazioni | 48 Preps |
| Durata del test | As little as 40 minutes |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H300-Letale se ingerito.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.,Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.,Provoca grave irritazione oculare.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.,Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.,Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.,Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.,Tenere il recipiente ben chiuso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.,Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/,IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.,Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.,IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.,Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.,IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.,Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .,Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).,Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.,Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P330-Sciacquare la bocca.,Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.,In caso di irritazione della pelle: consultare un m
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: éthanol, guanidine hydrochloride, triton